Få mere at vide
Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 3541-37-5 |
| Molekylær formel | C9H6OS |
| MDL nummer | MFCD01075041 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.21 |
| Procent renhed | 98% |