Få mere at vide
Benzo[b]thiophen-2-boronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11499867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499867 25 g 25g
11479867 1 g 1g
11489867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22835.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 98437-23-1 | C8H7BO2S | 178,01 g/mol
Benzo[b]thiophene-2-boronsyre bruges til syntese af phosphorescerende sensorer til kvantificering af kobber(II)-ion, UV-fremmede phenanthridinsynteser, Fremstilling af CYP11B1-hæmmere til behandling af kortisolafhængige sygdomme, PDE4-hæmmere, Suzuki-krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98437-23-1
Molekylær formel C8H7BO2S
Molekylvægt (g/mol) 178.01
MDL nummer MFCD01075674
InChI nøgle YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothienylboronic acid, benzo b thiophen-2-ylboronic acid, benzo b thiophene-2-boronic acid, benzothiophene-2-boronic acid, 1-benzothien-2-ylboronic acid, thianaphthene-2-boronic acid, benzo b thiophene-2-ylboronic acid, 2-benzothiopheneboronic acid, benzothiophen-2-ylboronic acid
PubChem CID 2359
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt ∼255 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1637924
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-ylboronsyre
Formel vægt 178.02
Procent renhed 98%