Få mere at vide
Benzo[b]thiophen 1,1-dioxid, 98%
Artikelnummer. 11487986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487986 25 g 25g
11477986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14063.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
CAS: 825-44-5 | C8H6O2S | 166,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 825-44-5
Molekylær formel C8H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 166.19
MDL nummer MFCD00052178
InChI nøgle FRJNKYGTHPUSJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene 1,1-dioxide, benzothiophene 1,1-dioxide, thianaphthene 1,1-dioxide, benzo b thiophene, 1,1-dioxide, thianaphthene-1,1-dioxide, benzo b thiophene s,s-dioxide, benzo b thiole-1,1-dione, benzothiophene sulfone, maybridge1_005454
PubChem CID 69997
IUPAC navn 1-benzothiophen 1,1-dioxid
SMIL O=S1(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Smeltepunkt 137 °C til 138 °C
Mængde 25 g
Beilstein 116442
Formel vægt 166.2
Procent renhed 98%