Få mere at vide
Benzo[b]thien-3-ylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[b]thien-3-ylboronic Acid |
| CAS | 113893-08-6 |
| Molekylær formel | C8H7BO2S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (1-Benzothien-3-yl)boronic Acid, (Benzo[b]thien-3-yl)boronic Acid, (Benzo[b]thiophen-3-yl)boronic Acid, (Benzothiophen-3-yl)boronic Acid, (Benzothiophene-3-yl)boronic Acid, 3-Benzo[b]thienylboronic Acid, Benzothien-3-ylboronic Acid, Benzothiophene-3-boronic Acid, Thianaphthen-3-ylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BO2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10-11H |
| SMIL | OB(O)c1csc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-benzothiophen-3-ylboronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vægt | 178.026 |