Få mere at vide
Benzo[b]thien-2-yl Ketone (Zileuton Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene |
| CAS | 97978-07-9 |
| Molekylær formel | C17 H10 O S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H |
| SMIL | O=C(c1cc2ccccc2s1)c3cc4ccccc4s3 |
| IUPAC navn | bis(1-benzothiophen-2-yl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.39 |
| Formel vægt | 294.0173 |