Få mere at vide
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31073701
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31073701 250 mg
31058886 5 g
31060223 25 g
31058902 100 mg
31058921 1 g
31065067 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31073701 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD115657250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
CAS 205-43-6
Molekylær formel C16H10S
MDL nummer MFCD00215942
Mængde 250 mg
SMIL C12=CC=CC=C1C3=C4C=CC=CC4=CC=C3S2
Molekylvægt (g/mol) 234.32
Procent renhed 97%