Få mere at vide
Benzo[b]furan, 97+%
Artikelnummer. 11452258
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452258 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11452258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15225.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118,14 g/mol
Benzo[b]furan bruges til fremstilling af coumaron-indenharpiks. Det er blevet brugt til at lave gulvfliser og andre produkter. Det bruges også som belægning på grapefrugt, citroner, lirner, appelsiner, tangelos og mandariner og til fremstilling af COITosionsbestandige malinger og lakker, i vandfaste belægninger på papirprodukter og stoffer og som klæbemidler i fødevarebeholdere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzo[b]furan anvendes til fremstilling af coumaron-indenharpiks. Det er blevet brugt til at lave gulvfliser og andre produkter. Det bruges også som belægning på grapefrugt, citroner, lirner, appelsiner, tangelos og mandariner og til fremstilling af COITosionsbestandige malinger og lakker, i vandfaste belægninger på papirprodukter og stoffer og som klæbemidler i fødevarebeholdere.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan
CAS 271-89-6
Tæthed 1.095
Kogepunkt 173 °C til 175 °C
Flammepunkt 56 °C
Lugt Aromatisk
Molekylær formel C8H6O
Brydningsindeks 1.566
MDL nummer MFCD00005847
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone
Opløselighedsinformation Ikke blandbar med vandig opløsning.
InChI nøgle IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL O1C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol) 118.14
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
Formel vægt 118.14
Procent renhed ≥99%