Få mere at vide
Benzo[b]furan, 97+%
Artikelnummer. 11442258
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442258 50 g 50g
11432258 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15225.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118,14 g/mol
Benzo[b]furan bruges til fremstilling af coumaron-indenharpiks. Det er blevet brugt til at lave gulvfliser og andre produkter. Det bruges også som belægning på grapefrugt, citroner, lirner, appelsiner, tangelos og mandariner og til fremstilling af COITosionsbestandige malinger og lakker, i vandfaste belægninger på papirprodukter og stoffer og som klæbemidler i fødevarebeholdere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzo[b]furan anvendes til fremstilling af coumaron-indenharpiks. Det er blevet brugt til at lave gulvfliser og andre produkter. Det bruges også som belægning på grapefrugt, citroner, lirner, appelsiner, tangelos og mandariner og til fremstilling af COITosionsbestandige malinger og lakker, i vandfaste belægninger på papirprodukter og stoffer og som klæbemidler i fødevarebeholdere.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-89-6
Molekylær formel C8H6O
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005847
InChI nøgle IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC navn 1-benzofuran
SMIL O1C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan
Tæthed 1.095
Kogepunkt 173 °C til 175 °C
Flammepunkt 56 °C (133 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.566
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 118.14
Procent renhed ≥99%