Få mere at vide
Benzo[b]furan-7-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10200265
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10200265 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10670466 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10200265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC78203DA
Kemiske identifikatorer
CAS 1191030-88-2
Molekylær formel C8H5ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.635
InChI nøgle MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
PubChem CID 49762852
IUPAC navn 1-benzofuran-7-sulfonylchlorid
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 216.64
Procent renhed 97%