Få mere at vide
Benzo[b]furan-7-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10488884
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10488884 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10362095 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10488884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC78201DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 90484-22-3
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD10000617
InChI nøgle QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
PubChem CID 13307983
IUPAC navn 1-benzofuran-7-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-7-carboxylic acid
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.14
Procent renhed 97%