Få mere at vide
Benzo[b]furan-3-yleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422643
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10422643 1 g 1g
10650895 250 mg 250mg
10366284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10422643 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40801DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 64175-51-5
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
InChI nøgle QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
PubChem CID 2762940
IUPAC navn 2-(1-benzofuran-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%