Få mere at vide
Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193504
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10193504
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC27502CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 111964-21-7
Molekylær formel C9H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 180.587
MDL nummer MFCD11841066
InChI nøgle YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg
PubChem CID 13024720
IUPAC navn 1-benzofuran-3-carbonyl chloride
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.59
Procent renhed 97%