Få mere at vide
Benzo[b]furan-3-boronsyre, 98%
Artikelnummer. 15471579
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471579 250 mg 250mg
15451579 1 g 1g
15461579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64389.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 317830-83-4 | C8H7BO3 | 161,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 317830-83-4
Molekylær formel C8H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 161.95
MDL nummer MFCD06801687
InChI nøgle DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
PubChem CID 23438904
SMIL OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-3-boronic acid
Mængde 250 mg
Beilstein 9479377
IUPAC navn (1-benzofuran-3-yl)boronsyre
Formel vægt 161.95
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof