Få mere at vide
Benzo[b]furan-3-acetonitril, 99%
Artikelnummer. 11328946
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328946 250 mg 250mg
11318946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19550.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 52407-43-9 | C10H7NO | 157,172 g/mol
Benzo[b]furan-3-acetonitril er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzo[b]furan-3-acetonitril er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52407-43-9
Molekylær formel C10H7NO
Molekylvægt (g/mol) 157.172
MDL nummer MFCD02183555
InChI nøgle BJAJKVZABJZXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzofuran-3-ylacetonitrile, 3-benzo b furylacetonitrile, benzofuran-3-acetonitrile, 2-benzofuran-3-yl acetonitrile, benzo b furan-3-acetonitrile, 2-3-benzofuranyl acetonitrile, 2-1-benzofuran-3-yl acetonitrile, 2-benzo b furan-3-ylethanenitrile, pubchem7006, 3-benzofuranylacetonitrile
PubChem CID 2769401
IUPAC navn 2-(1-benzofuran-3-yl)acetonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-3-acetonitrile
Smeltepunkt 38 °C til 39 °C
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (4 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 1282785
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 157.17
Procent renhed 99%