Få mere at vide
Benzo[b]furan-2-carboxylic acid, 98+%
Artikelnummer. 11483057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483057 25 g 25g
11463057 1 g 1g
11473057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15579.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 496-41-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-41-3
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00005848
InChI nøgle OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
PubChem CID 10331
IUPAC navn 1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 192°C to 196°C
Kogepunkt 310°C to 315°C
Mængde 25 g
Beilstein 124204
Merck Index 14,2561
Formel vægt 162.15
Procent renhed ≥98%