Få mere at vide
Benzo[b]furan-2-boronsyre, 98%
Artikelnummer. 11460088
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460088 25 g 25g
11440088 1 g 1g
11450088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23676.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161,95 g/mol
Det bruges til let fremstilling af højtfunktionaliserede, nitrogenholdige diarylmethaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til let fremstilling af højt-funktionaliserede, nitrogen-bærende diarylmethaner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98437-24-2
Molekylær formel C8H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 161.95
MDL nummer MFCD00236019
InChI nøgle PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
IUPAC navn 1-benzofuran-2-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-2-boronic acid
Mængde 25 g
Beilstein 1637889
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 161.95
Procent renhed 98%