Få mere at vide
Benzo[b]furan-2-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 11450088
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11450088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23676.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
Det bruges til let fremstilling af højtfunktionaliserede, nitrogenholdige diarylmethaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til let fremstilling af højt-funktionaliserede, nitrogen-bærende diarylmethaner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98437-24-2
Molekylær formel C8H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 161.95
MDL nummer MFCD00236019
InChI nøgle PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
IUPAC navn 1-benzofuran-2-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-2-boronic acid
Mængde 5 g
Beilstein 1637889
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 161.95
Procent renhed 98%