Få mere at vide
Benzo[b]fluoranthene-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(b)fluoranthene D12 |
| CAS | 93951-98-5 |
| Molekylær formel | C20 2H12 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Benz[e]acephenanthrylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Benzo[b]fluoranthene D12, Benz[e]acephenanthrylene-d12 (9 CI), Benzo[b]fluoranthene-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c2c34 |
| IUPAC navn | Benz[e]acephenanthrylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.38 |
| Formel vægt | 264.1692 g/mol |
| Vis mere |