missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzo(b)chrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(b)chrysene |
| CAS | 214-17-5 |
| Molekylær formel | C22 H14 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzo[b]chrysene, 1,2:6,7-Dibenzophenanthrene, 2,3-Benzochrysene, 2,3:7,8-Dibenzophenanthrene, 3,4-Benzotetracene, 3,4-Benzotetraphene, Benzo[c]tetraphene, NSC 89274, Naphth[2,1-a]anthracene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14/c1-2-7-17-14-22-18(13-16(17)6-1)10-12-20-19-8-4-3-5-15(19)9-11-21(20)22/h1-14H |
| SMIL | c1ccc2cc3c(ccc4c5ccccc5ccc34)cc2c1 |
| IUPAC navn | Benzo[b]chrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.3466 |
| Formel vægt | 278.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?