missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzo(b)chrysene, TRC

Artikelnummer. 30339314
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339314 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB21700050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzo(b)chrysene
CAS 214-17-5
Molekylær formel C22 H14
Mængde 50 mg
Synonym Benzo[b]chrysene, 1,2:6,7-Dibenzophenanthrene, 2,3-Benzochrysene, 2,3:7,8-Dibenzophenanthrene, 3,4-Benzotetracene, 3,4-Benzotetraphene, Benzo[c]tetraphene, NSC 89274, Naphth[2,1-a]anthracene
InChI formel InChI=1S/C22H14/c1-2-7-17-14-22-18(13-16(17)6-1)10-12-20-19-8-4-3-5-15(19)9-11-21(20)22/h1-14H
SMIL c1ccc2cc3c(ccc4c5ccccc5ccc34)cc2c1
IUPAC navn Benzo[b]chrysene
Molekylvægt (g/mol) 278.3466
Formel vægt 278.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.