Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(a)pyrene |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 50-32-8, 75-09-2 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | C20H12 |
| MDL nummer | MFCD00003602 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering |
| InChI nøgle | FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzo(a)pyrene
- Fare
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 4
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzo[a]pyrene
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug