Få mere at vide
Benzo[a]pyrene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16444118 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16444118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107377
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[a]pyrene
CAS 50-32-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H12
Mængde 10 mg
Synonym 3,4-Benzopyrene
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (198.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL C12=C(C=C3)C=C(C=CC=C4)C4=C1C=CC5=CC=CC3=C25
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Formel vægt 252.31
Procent renhed 98.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death