Få mere at vide
Benzo[a]pyrene Diol Epoxide (>90%), TRC
Artikelnummer. 30004537
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30004537 2.5 mg 2.5mg
30008670 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2875502.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58917-67-2
Molekylær formel C20 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 302.3234
Synonym (7R,8S,8aS,9aR)-rel-7,8,8a,9a-Tetrahydrobenzo[10,11]chryseno[3,4-b]oxirene-7,8-diol, (7α,8β,8aα,9aα)-7,8,8a,9aTetrahydrobenzo[10,11]chryseno[3,4-b]oxirene-7,8-diol, (±)-7α,8β-Dihydroxy-9β,10β-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene, (±)-7β,8α-Dihydroxy-9α,10α-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene, (±)-anti-BPDE, anti-Benzo[a]pyrene-7,8-diol-9,10-epoxide, trans-7,8-Dihydroxy-anti-9,10-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene
IUPAC navn (3R,5S,6S,7R)-4-oxahexacyclo[11.6.2.02,8.03,5.010,20.017,21]henicosa-1(20),2(8),9,11,13(21),14,16,18-octaene-6,7-diol
SMIL O[C@@H]1[C@@H]2O[C@@H]2c3c(cc4ccc5cccc6ccc3c4c56)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[a]pyrene Diol Epoxide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14O3/c21-17-13-8-11-5-4-9-2-1-3-10-6-7-12(15(11)14(9)10)16(13)19-20(23-19)18(17)22/h1-8,17-22H/t17-,18+,19-,20+/m1/s1
Formel vægt 302.0943