Få mere at vide
Benzo[a]pyrene-d12, TRC
Artikelnummer. 30338050
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30338050 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30338050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28752725MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(a)pyrene D12
CAS 63466-71-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 2H12
Mængde 25 mg
Synonym Benzo[a]pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Benzo[a]pyrene-d12 (9CI), Benzo[a]pyrene d12, Perdeuterated benzo[a]pyrene, [12-2H]Benzo[a]pyrene, Benzo[a]pyrene D12
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]pyrene
Molekylvægt (g/mol) 264.38
Formel vægt 264.1692
Procent renhed >95