Få mere at vide
Benzo[a]pyrene, 96%
Artikelnummer. 11347148
Skift visning
Mængde:
100 mg
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347148 100 mg 100mg
11337148 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015856.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.20 DKK
    507.65 DKK / 100mg
    Spare 114.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udbredt anvendt i kræftforskning | CAS: 50-32-8 | C20H12 | 252,32 g/mol
Udstrakt brugt i kræftforskning og til GC (gaskromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Det er også et multifunktionelt mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-32-8
Molekylær formel C20H12
Molekylvægt (g/mol) 252.32
MDL nummer MFCD00003602
InChI nøgle FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
PubChem CID 2336
ChEBI CHEBI:29865
IUPAC navn benzo[a]pyren
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[a]pyrene
Smeltepunkt 177 °C til 180 °C
Kogepunkt 495 °C
Mængde 100 mg
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1103
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, toluen og xylen; Sparsomt opløselig i alkohol, methanol; Uopløselig i vand
Formel vægt 252.3
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[a]pyrene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzo(a)pyrene