Få mere at vide
Benzo[a]pyrene, 96%
Beskrivelse
Udstrakt brugt i kræftforskning og til GC (gaskromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse. Det er også et multifunktionelt mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[a]pyrene |
| Smeltepunkt | 177 °C til 180 °C |
| Kogepunkt | 495 °C |
| Mængde | 0.5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,1103 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen, toluen og xylen; Sparsomt opløselig i alkohol, methanol; Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 252.3 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Krystallinsk |