Få mere at vide
Benzo[a]pyrene-6,12-quinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[a]pyrene-6,12-quinone |
| CAS | 3067-12-7 |
| Molekylær formel | C20 H10 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyrene-6,12-dione, 6,12-Dihydrobenzo[a]pyrene-6,12-dione, NSC 625589 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-16-12-5-1-2-6-13(12)20(22)15-9-8-11-4-3-7-14(17)18(11)19(15)16/h1-10H |
| SMIL | O=C1C=C2c3ccccc3C(=O)c4ccc5cccc1c5c24 |
| IUPAC navn | benzo[b]pyrene-6,12-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.292 |
| Formel vægt | 282.068 |