Få mere at vide
Benzo[a]pyrene-4,5-quinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[a]pyrene-4,5-quinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H10O2/c21-19-15-7-3-5-11-8-9-14-13-6-2-1-4-12(13)10-16(20(19)22)18(14)17(11)15/h1-10H |
| Formel vægt | 282.0681 |