missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzo[a]pyren-3,6-kinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[a]pyrene-3,6-quinone |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-13-12-3-1-2-4-14(12)20(22)16-9-8-15(17)18(11)19(13)16/h1-10H |
| Formel vægt | 282.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?