Få mere at vide
Benzo[a]pyrene-1,6-quinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[a]pyrene-1,6-quinone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-16-19-13(8-9-15(17)18(11)19)12-3-1-2-4-14(12)20(16)22/h1-10H |
| Formel vægt | 282.068 |
| Procent renhed | >95% |