Få mere at vide
Benznidazol, TRC
Artikelnummer. 30342191
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30342191 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30342191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB197925100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benznidazole
CAS 22994-85-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H12 N4 O3
Mængde 100 mg
Synonym 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan
InChI formel InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
SMIL [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
IUPAC navn N-benzyl-2-(2-nitroimidazol-1-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 260.25
Formel vægt 260.0909
Procent renhed >95