Få mere at vide
Benznidazol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468786
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468786 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468786 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1548
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benznidazol
Fysisk form Solid
CAS 22994-85-0
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H12N4O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 07-1051 Ro 71051
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (192.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1=CC=CC=C1)CN2C=CN=C2[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 260.25
Formel vægt 260.25
Procent renhed 99.38%