missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benziodarone, TRC

Artikelnummer. 30329059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329059 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19786010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benziodarone
CAS 68-90-6
Molekylær formel C17 H12 I2 O3
Mængde 10 mg
Synonym Methanone, (2-ethyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-, Ketone, 2-ethyl-3-benzofuranyl 4-hydroxy-3,5-diiodophenyl (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-3-(3,5-diiodo-4-hydroxybenzoyl)-3-coumarone, 2-Ethyl-3-(3,5-diiodo-4-hydroxybenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)coumarone, 2329 Labaz, Algocor, Amplivix, Benziodarone, Cardivix, Corofam, Coronal-Crinos, Dila-Vasal, Dilafurane, L 2329, NSC 82133, Retrangor
InChI formel InChI=1S/C17H12I2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
SMIL CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3
IUPAC navn (2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 518.08
Formel vægt 517.8876
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.