Få mere at vide
Benzimidazole, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866690
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15866690 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15866690 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8219560100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 51-17-2
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Kogepunkt >360°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005585
Mængde 100 g
Synonym Benzimidazole, Benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 118.14