Få mere at vide
Benzimidazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458645
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458645 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458645 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzimidazole
CAS 51-17-2
Analyt- eller komponentnavne Benzimidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole, Benzimidazole (6CI,8CI), 1,3-Benzodiazole, 1,3-Diazaindene, 3-Azaindole, Azindole, BZI, Benziminazole, Benzoglyoxaline, N,N'-Methenyl-o-phenylenediamine, NSC 759, o-Benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL c1ccc2[nH]cnc2c1
IUPAC navn 1H-benzimidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 118.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 118,0531 g/mol