Få mere at vide
Benzimidazol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzimidazole |
| CAS | 51-17-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, Benzimidazole (6CI,8CI), 1,3-Benzodiazole, 1,3-Diazaindene, 3-Azaindole, Azindole, BZI, Benziminazole, Benzoglyoxaline, N,N'-Methenyl-o-phenylenediamine, NSC 759, o-Benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | c1ccc2[nH]cnc2c1 |
| Vis mere |