Få mere at vide
Benzimidazol, 99%
Artikelnummer. 11415103
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415103 50 g 50g
11425103 250 g 250g
11405103 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12763.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Benzimidazol er en byggesten til fremstilling af anthelmintiske lægemidler som albendazol, mebendazol og triclabendazol og anti-ulcus lægemidler som pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol og omeprazol. Det bruges til fremstilling af pyren-afledte benzimidazol-forbundne polymerer (BILP'er), som bruges til selektive carbondioxid-separationsapplikationer på grund af deres egenskaber som porøse materialer, regenererbarhed og parametre for udvælgelse af sorbent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzimidazol er en byggesten til fremstilling af anthelmintiske lægemidler som albendazol, mebendazol og triclabendazol og anti-ulcus lægemidler som pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol og omeprazol. Det bruges til fremstilling af pyren-afledte benzimidazol-forbundne polymerer (BILP'er), som bruges til selektive carbondioxid-separationsapplikationer på grund af deres egenskaber som porøse materialer, regenererbarhed og parametre for udvælgelse af sorbent.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-17-2
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005585
InChI nøgle HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
SMIL N1C=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzimidazole
Smeltepunkt 170 °C til 174 °C
Kogepunkt 360 °C
Mængde 50 g
Beilstein 109682
Merck Index 14,1081
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
IUPAC navn 1H-1,3-benzodiazol
Formel vægt 118.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver