Få mere at vide
Benzimidazole, 98%
Artikelnummer. 10644882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10644882 25 g Plastflaske 25g
10487390 100 g Plastflaske 100g
10654882 500 g Plastflaske 500g
10105303 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10644882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186420250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-17-2
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005585
InChI nøgle HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
IUPAC navn 1H-benzimidazol
SMIL N1C=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 171.0°C to 174.0°C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt >360.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 23, 131
Merck Index 15, 1083
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: more soluble in hot water,sparingly soluble in ether,practically insoluble in benzene and petroleum,soluble in aq. sol. of acids and strong alkalies,freely soluble in alcohol,boiling xylene
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller