Få mere at vide
Benzimidazol, 98%
Artikelnummer. 10487390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10487390 100 g Plastflaske 100g
10644882 25 g Plastflaske 25g
10654882 500 g Plastflaske 500g
10105303 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10487390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186421000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-17-2
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005585
InChI nøgle HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
IUPAC navn 1H-benzimidazol
SMIL N1C=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 171,0 °C til 174,0 °C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt >360,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 23, 131
Merck Index 15, 1083
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: tungtopløselig. Andre opløseligheder: mere opløselig i varmt vand, tungtopløselig i ether, praktisk talt uopløselig i benzen og petroleum, opløselig i vandige opløsninger af syrer og stærke alkalier, letopløselig i alkohol og kogende xylen
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller