Få mere at vide
Benzimidazole-5-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11498556
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498556 250 g 250g
11478556 10 g 10g
11304599 25 g 25g
11488556 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15980.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15788-16-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15788-16-6
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00011555
InChI nøgle COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 459456
SMIL OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzimidazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 g
Beilstein 5686
IUPAC navn 3H-benzimidazol-5-carboxylsyre
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%