Få mere at vide
Benzimidazol-5-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11304599
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304599 25 g 25g
11478556 10 g 10g
11488556 50 g 50g
11498556 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11304599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15980.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15788-16-6 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15788-16-6
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00011555
InChI nøgle COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 459456
SMIL OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzimidazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 25 g
Beilstein 5686
IUPAC navn 3H-benzimidazol-5-carboxylsyre
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzimidazole-5-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid