Få mere at vide
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11353676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353676 1 g 1g
11363676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14754.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10351-75-4 | C9H6N2O4 | 206.16 g/mol
Benzimidazol-5,6-dicarboxylsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzimidazol-5,6-dicarboxylsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10351-75-4
Molekylær formel C9H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 206.16
MDL nummer MFCD03093058
InChI nøgle PIPQOFRJDBZPFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic acid, acmc-1bsyc, 5,6-benzimidazoledicarboxylic acid, benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid
PubChem CID 7023591
IUPAC navn 1H-benzimidazol-5,6-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=C2N=CNC2=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∽295°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 528170
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 206.16
Procent renhed 97%