missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzimidazole-4,5,6,7-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzimidazole-4,5,6,7-D4 |
| CAS | 64531-29-9 |
| Molekylær formel | C7 D4 H2 N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1 H-Benzimidazole-4,5,6,7-d4 (9 CI), Benzimidazole-4,5,6,7-d4, Benzimidazole-d4, Benzimidazole-4,5,6,7-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]cnc2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.1606 |
| Formel vægt | 122.0782 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?