Få mere at vide
Benzimidazole 2-Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid |
| CAS | 40828-54-4 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid, 2-Benzimidazolesulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-benzimidazole-2-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.2 |
| Formel vægt | 198.0099 |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?