Få mere at vide
Benzimidazole 2-Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic Acid |
| CAS | 40828-54-4 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-sulfonic acid, 2-Benzimidazolesulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-benzimidazole-2-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.2 |
| Formel vægt | 198.0099 |