missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzilide |
| CAS | 467-32-3 |
| Molekylær formel | C28H20O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,3,6,6-Tetraphenyl-1,4-dioxane-2,5-dione, NSC 403081, NSC 677243 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H20O4/c29-25-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)31-26(30)28(32-25,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)OC(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)O1)=O |
| IUPAC navn | 3,3,6,6-tetraphenyl-1,4-dioxane-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.46 |
| Formel vægt | 420.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?