Få mere at vide
Benzil, TRC
Artikelnummer. 30342309
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30342309 5 g
1 options
Artikelnummer. 30342309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1969705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzil
CAS 134-81-6
Molekylær formel C14 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym Benzil (8CI), Ethanedione, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione, 1,2-Diphenylethane-1,2-dione, 1,2-Diphenylethanedione, Bibenzoyl, Dibenzoyl, Diphenyl diketone, Diphenyl-α,β-diketone, Diphenylethanedione, Diphenylglyoxal, Esacure KBO, NSC 220315, NSC 4041, Wy 20910
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1,2-diphenylethan-1,2-dione
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Formel vægt 210.0681