Få mere at vide
Benzildioxim, 98%
Artikelnummer. 11473454
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473454 100 g 100g
11463454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10687.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23873-81-6 | C14H12N2O2 | 240,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23873-81-6
Molekylær formel C14H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.26
MDL nummer MFCD00002113
InChI nøgle JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Synonym diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
IUPAC navn N-[(Z)-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl]hydroxylamin
SMIL O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzil dioxime
Smeltepunkt ∼238 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 2053615
Merck Index 14,1079
Formel vægt 240.26
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.