Få mere at vide
Benzildioxim, 98%
Artikelnummer. 11463454
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463454 25 g 25g
11473454 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10687.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.43 DKK
    464.65 DKK / 25g
    Spare 51.78 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23873-81-6 | C14H12N2O2 | 240,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23873-81-6
Molekylær formel C14H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.26
MDL nummer MFCD00002113
InChI nøgle JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Synonym diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
IUPAC navn N-[(Z)-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl]hydroxylamin
SMIL O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzil dioxime
Smeltepunkt ∼238°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 2053615
Merck Index 14,1079
Formel vægt 240.26
Procent renhed 98%