Få mere at vide
Benzidine D8 500 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315109
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30315109 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30315109 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011134LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzidine ring-d8
CAS 92890-63-6
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Methanol
Molekylær formel C12 2H8 H4 N2
Mængde 1 mL
Synonym 4,4'-Diamino(biphenyl-d8)
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
IUPAC navn 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetradeuterioaniline
Molekylvægt (g/mol) 192.29
Formel vægt 192.1503 g/mol