Få mere at vide
Benzhydrylbromid, TRC
Artikelnummer. 30344406
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30344406 5 g
1 options
Artikelnummer. 30344406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1950005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydryl Bromide
CAS 776-74-9
Molekylær formel C13H11Br
Mængde 5 g
Synonym 1,1'-(Bromomethylene)bisbenzene, Bromomethylene)dibenzene, 1,1'-(Bromomethylene)bis[benzene], 1-[Bromo(phenyl)methyl]benzene, Bromodiphenylmethane, Diphenylbromomethane, Diphenylmethyl Bromide, NSC 39226, alpha-Bromodiphenylmethane, alpha-Phenylbenzyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMIL BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn [bromo(phenyl)methyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 247.13
Formel vægt 246.0044